Learn More
Cloruro de sodio, 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10478283
Cloruro de sodio, 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10478283
5 kg, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Tambor de fibra
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 10478283
Marca: Thermo Scientific Acros 424290050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifications
Punto de ebullición 1461.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Punto de fusión 801.0°C
Color Marrón-amarillo a naranja
pH 5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C)
Forma física Polvo adherente y/o masas
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal NaCl
Fieser 13,280
Índice Merck 15, 8734
Información de solubilidad Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Nombre IUPAC cloruro sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Identificación Pass Test
Pérdida por secado ≤0.5%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Presión de vapor 1mmHg at 440°C
Show More Show Less
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2497961 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010
Número de lote2404508 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010
Número de lote2407894 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010
Número de lote2349711 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010
Número de lote2192435 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cloruro de sodio, 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.