Learn More
Cloruro de sodio, 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Tambor de fibra
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1461.0°C |
Nombre del producto químico o material | Sodium chloride |
Punto de fusión | 801.0°C |
Color | Marrón-amarillo a naranja |
pH | 5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C) |
Forma física | Polvo adherente y/o masas |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | NaCl |
Fieser | 13,280 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2497961 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 424290050,424290251,424295000,424290250,424290010 |
2407894 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 424290050,424290251,424295000,424290250,424290010 |
2404508 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 424290050,424290251,424295000,424290250,424290010 |
2349711 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | 424290050,424290251,424295000,424290250,424290010 |
2192435 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | 424290050,424290251,424295000,424290250,424290010 |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro de sodio, 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido