Learn More
Cloruro sódico, ACS, ≥ 99,5 %, Honeywell™ Fluka™ Código de producto.: 15636980
Cloruro sódico, ACS, ≥ 99,5 %, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15636980 Tienda Honeywell Fluka Productos
500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
6 x 1 kg
Código de producto. 15636980
Marca: Honeywell-Fluka 746398500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Flujo libre, reactivo ACS, anhidro, ≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1465°C
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Punto de fusión 800°C
Color Incolora
pH 7.0 (at 20°C)
Forma física Crystalline
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NaCl
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Información de solubilidad 358g/L at 20°C
Nombre IUPAC sodio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Densidad 2.160g/cm3 at 20°C
Título del producto
Cloruro sódico, ACS, ≥ 99,5 %, Honeywell™ Fluka™ >