Learn More
Cloruro sódico, ACS, ≥ 99 %, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15815338
Cloruro sódico, ACS, ≥ 99 %, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15815338 Tienda Thermo Scientific Productos
5 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 15815338
Marca: Thermo Scientific J21618.A7
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza para la precipitación de ADN
Used for the precipitation of DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1413°C
Nombre del producto químico o material Sodium Chloride
Punto de fusión 801°C
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 kg
Nombre IUPAC cloruro sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.165
Densidad 2.165
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote244956 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/12/2024 Catalog NumberJ21618.A9,J21618.A7,J21618.36,J21618.A1
Número de lote242913 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/06/2024 Catalog NumberJ21618.A9,J21618.A7,J21618.36,J21618.A1
Número de lote240818 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberJ21618.A9,J21618.A7,J21618.36,J21618.A1
Número de lote241801 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberJ21618.A9,J21618.A7,J21618.36,J21618.A1
Número de lote240136 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberJ21618.A9,J21618.A7,J21618.36,J21618.A1
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro sódico, ACS, ≥ 99 %, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals >