Learn More
Cloruro sódico, reactivo ACS, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15618180
Cloruro sódico, reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15618180 Tienda Honeywell Fluka Productos
6 x 500 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Código de producto. 15618180
Marca: Honeywell-Fluka S98886X500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo ACS, ≥ 99,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Cantidad 6 x 500 g
Fórmula lineal NaCl
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Nombre IUPAC cloruro sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Título del producto
Cloruro sódico, reactivo ACS, Honeywell Fluka™ >