Learn More
Cloruro sódico, reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15678170 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
20 Kg
25 Kg
25 g
5 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
15678170 4 x 2.5 kg paquete de 4
15658170 25 g 25 g
15688170 500 g 500 g
15628170 1 kg 1 Kg
15638170 2.5 kg 2.50 Kg
15618180 6 x 500 g paquete de 6
15608180 5 kg 5 Kg
15618170 10 kg 10 Kg
15648170 20 kg 20 Kg
15668170 25 kg 25 Kg
15698170 50 kg 50 Kg
11 options
Código de producto. 15678170
Marca: Honeywell-Fluka S98884X2.5KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo ACS, ≥ 99,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Cantidad 4 x 2.5 kg
Fórmula lineal NaCl
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Nombre IUPAC cloruro sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS