Learn More
Cloruro sódico, polvo cristalino PDV, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455063
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
25,000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
25000 g
5000 g
11455063 1000 g 1000 g
11465063 5000 g 5000 g
11475063 25,000 g 25000 g
3 options
Código de producto. 11455063
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12313.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro sódico se utiliza muy a menudo como aditivo alimentario y como conservante. Se emplea en el proceso de cloroalcalino para producir cloro e hidróxido sódico, en el proceso de Solvay para producir carbonato sódico y cloruro de calcio, en el proceso de Mannheim y en el proceso de Hargreaves para producir sulfato de sodio y ácido clorhídrico. Se utiliza en la fabricación de clorato de sodio, la descalcificación del agua y eliminar el hielo en las carreteras. Además, se utiliza en varias industrias como la farmacéutica, la textil, el teñido, la alimentación de caucho y la agricultura. Se utiliza en el procesamiento de acero, cobre, vanadio y otros metales.
Solubilidad
Libremente soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol y amoníaco.
Notas
Es sensible a la humedad en el aire. Debe protegerse en un recipiente hermético.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nombre IUPAC cloruro sódico
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1413°C
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Punto de fusión 801°C
pH 6 to 9
Forma física Polvo cristalino Pdv
Cantidad 1000 g
Índice Merck 14,8599
Información de solubilidad Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.5442
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.165