Learn More
Cloruro sódico, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1461 °C |
Punto de fusión | 801 °C |
Color | Blanco |
pH | De 5.0 a 8.0 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 5 kg |
Nombre IUPAC | sodio;cloruro |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 58.44 g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Presión de vapor | 1 mmHg 865 |
Título del producto
Cloruro sódico, extra puro, SLR, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido