Learn More
Cloruro sódico, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
Descripción
Cloruro sódico
El cloruro sódico es un componente principal de muchos tampones y medios de electroforesis y biología molecular.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1461°C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium Chloride |
| Punto de fusión | 801°C |
| Color | Blanco |
| pH | 5.0 to 8.0 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 10 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99.0 % |
| Notas del porcentaje del ensayo | (Base seca) >99,5 % |
| Índice Merck | 15, 8734 |
| Mostrar más |