Learn More
Cloruro sódico, Fisher BioReagents™ Código de producto.: 10316943
Cloruro sódico, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10316943
1 kg, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Código de producto. 10316943
Marca: Fisher BioReagents BP3581
Solicitar formato a granel o personalizado
Cloruro sódico
El cloruro sódico es un componente principal de muchos tampones y medios de electroforesis y biología molecular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1461°C
Nombre del producto químico o material Sodium Chloride
Punto de fusión 801°C
Color Blanco
pH 5.0 to 8.0
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Notas del porcentaje del ensayo (Base seca) >99,5 %
Índice Merck 15, 8734
Nombre IUPAC cloruro sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 1mmHg at 440°C
Densidad 2.165g/cm³
Mostrar más Mostrar menos
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
Título del producto
Cloruro sódico, Fisher BioReagents™ >