Learn More
Cloruro de sodio, granulado, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15348491
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Chloride
CAS 7647-14-5
Forma física Granular
Cantidad 500 g
Fórmula molecular ClNa
Número MDL MFCD00003477
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro sódico
Peso molecular (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Grado Multicomponente/USP
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.16kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium Chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium chloride