Learn More
Cloruro de sodio, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., Fisher Chemical™
ClNa, número CAS-7647-14-5, sal, cloruro sódico, nacl, halita, sal común, sal de mesa, cloruro sódico, dendritis, salino, purex, sal de roca, 5 kg, 1461 ºC, CHEBI:26710, blanco, 58,44 g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, sodio;cloruro, 801 ºC, 3477, jarra de plástico para polvo, 5,0 a 8,0, sólido, 5234
Marca: Fisher Chemical S/3160/65
137.65 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Description
ClNa, número CAS-7647-14-5, sal, cloruro sódico, nacl, halita, sal común, sal de mesa, cloruro sódico, dendritis, salino, purex, sal de roca, 5 kg, 1461 ºC, CHEBI:26710, blanco, 58,44 g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, sodio;cloruro, 801 ºC, 3477, jarra de plástico para polvo, 5,0 a 8,0, sólido, 5234
Specifications
1461 °C | |
7647-14-5 | |
De 5.0 a 8.0 | |
5 kg | |
MFCD00003477 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
cloruro sódico | |
5234 | |
58.44 g/mol | |
1 mmHg 865 |
801 °C | |
Blanco | |
Maciza | |
ClNa | |
cloruro sódico, sal, sal de mesa, halita, salina, sal de roca, sal común, cloruro sódico NaCl, dendritis, purex | |
[Na+].[Cl-] | |
58.44 | |
CHEBI:26710 | |
Jarra de plástico para polvo |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.