Learn More
Cloruro sódico, MP Biomedicals™ Código de producto.: 11487872
Cloruro sódico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11487872 Tienda MP Biomedicals Productos
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. 11487872
Marca: MP Biomedicals 0215257591
Se utiliza habitualmente en aplicaciones bioquímicas e, incluso, como gradiente de densidad. El cloruro sódico, MP Biomedicals se encuentra fácilmente en la naturaleza y se considera un nutriente esencial. Las cantidades excesivas pueden destruir el equilibrio de los electrolitos y causar la muerte en la mayoría de los ani
Una mezcla de sal y hielo en la proporción de, aproximadamente, 33 g de cloruro sódico por cada 100 g de hielo (a − 1 °C) desciende a temperaturas de hasta − 21 °C, dependiendo de la velocidad de agitación y el tamaño de los trozos de hielo.
El cloruro sódico se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones bioquímicas, como en las siguientes:
  • En líquidos intravenosos (la solución salina normal es de 0,9 % p/v en agua)
  • En gradientes de densidad
  • Como diluyente para aumentar la fuerza iónica en tampones o medios de cultivos
  • En los procedimientos de desalado durante el aislamiento del ADN
  • En altas concentraciones, para la preservación de los alimentos (ya que las bacterias no pueden crecer en condiciones de alta salinidad)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Forma física Polvo cristalino blanco
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Soluble in water (357mg/mL at 25°C; 384mg/mL at 100°C), glycerol (100mg/mL); very slightly soluble in ethanol. Solubility in water is decreased by HCl; almost insoluble in concentrated HCl. Aqueous solutions has a neutral pH (6.7 - 7.3).
Nombre IUPAC sodio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Grado ACS
Título del producto
Cloruro sódico, MP Biomedicals™ >