Learn More
Cloruro de sodio, puro, aprox. 26% de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10370244 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Código de producto. 10370244
Marca: Thermo Scientific Acros 387640025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
CAS 7647-14-5, 7732-18-5
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 L
Fórmula molecular ClNa
Fórmula lineal NaCl
Número MDL MFCD00003477
Índice Merck 15,8734
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro sódico
Peso molecular (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Grado Pure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25 to 28%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.202
Densidad 1.2020g/mL