Learn More
Sodium chloride, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15631310
Sodium chloride, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15631310 Tienda Honeywell Fluka Productos
6 x 1 kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
32 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Código de producto. 15631310
Marca: Honeywell-Fluka 134236X1KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Chloride
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.,BP, USP
Cantidad 6 x 1 kg
Fórmula lineal NaCl
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC sodio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Porcentaje de pureza 99.0 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Título del producto
Sodium chloride, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al, Honeywell Fluka™ >