Learn More
Sodium chloride, puriss. p.a., Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15626770
Sodium chloride, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15626770 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Código de producto. 15626770
Marca: Honeywell-Fluka 713801KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a.,≥99.5% (AT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal NaCl
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Nombre IUPAC cloruro sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (AT)
Grado Puriss. P.a.
Título del producto
Sodium chloride, puriss. p.a., Honeywell Fluka™ >