Learn More
Sodium chloride, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Description
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Sodium chloride |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | NaCl |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3534976 |
Nombre IUPAC | cloruro sódico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 58.44g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% (AT) |
Grado | Puriss. P.a. |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sodium chloride, puriss. p.a., Honeywell Fluka™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction