Learn More
Sodium chloride, ReagentPlus™, Honeywell™
Código de producto. 15638140 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
5 Kg
500 g
Código de producto. 15638140
Marca: Honeywell Research Chemicals S962510KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Cantidad 10 kg
Fórmula lineal NaCl
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Nombre IUPAC cloruro sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus