Learn More
Sodium chloride, ReagentPlus™, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium chloride |
Cantidad | 5 kg |
Fórmula lineal | NaCl |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3534976 |
Nombre IUPAC | cloruro sódico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 58.44g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Grado | ReagentPlus™ |
Título del producto
Sodium chloride, ReagentPlus™, Honeywell™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido