Learn More
Solución de cloruro sódico, 30 g/l, Chem-Lab
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Esta solución patrón de cloruro sódico contiene una concentración precisa de 30 g/l de NaCl por litro de agua. Se utiliza para verificar la exactitud de las determinaciones de salinidad y para calibrar el equipo utilizado en las mismas.
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Polietileno |
| CAS | 7647-14-5, 7732-18-5 |
| Olor | Inodoro |
| Densidad | 1.02g/mL |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | ClNa |
| Concentración | 30 g/l |
| Número MDL | MFCD00003477 |
| Color | Incolora |
| pH | De 6 a 8 |
| Mostrar más |