Learn More
Clorito de sodio, Téc. nominalmente 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium chlorite is used in the in situ generation of chlorine dioxide for stripping of textiles, bleaching, pulp and paper industries. It acts as a disinfectant in water treatment plant and as a preservative in eye drops. It is also used in contact lens cleaning solution and for sanitizing air ducts. It is associated with zinc chloride and used as a component in therapeutic rinses, toothpastes, mouth sprays and gels. It is utilized for the synthesis of 4-oxo-2-alkenoic acids from alkyl furans. Further, it is involved as a reagent in Pinnick oxidation reaction to prepare carboxylic acid from aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium chlorite |
| Punto de fusión | 180°C to 200°C (decomposition) |
| Color | Blanco |
| Forma física | Escamas o polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | Nominally 80% |
| Fórmula molecular | ClNaO3 |
| Sinónimo | sodium;chlorite, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol. |
| Clave InChI | YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium chlorite, technical grade
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium chlorite