Learn More
Cromato de sodio, anhidro, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11418833
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cromato de sodio anhidro se utiliza como inhibidor de la corrosión en la industria del petróleo, como conservante para madera y como auxiliar en de teñido en la industria textil. También se utiliza para preparar pigmentos para pinturas y tintas. También se utiliza en productos farmacéuticos para determinar el volumen de glóbulos rojos. En química sintética, se utiliza como oxidante para convertir los alcoholes primarios y secundarios en ácidos carboxílicos y cetonas respectivamente.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en metanol y etanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con materiales combustibles y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7775-11-3
Fórmula molecular ClNaO3
Peso molecular (g/mol) 106.44
Número MDL MFCD00003484
Clave InChI YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chromate
Punto de fusión 792°C
Nombre de nota Anhydrous
Cantidad 2500 g
Número UN UN3288
Índice Merck 14,8601
Sinónimo sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol.
Nombre IUPAC sodio;clorato
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.97
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.72