Learn More
Cianoborohidruro de sodio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11400960
Cianoborohidruro de sodio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400960
100 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11400960
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087839.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Agente reductor selectivo para aldehídos, cetonas, oximas
Selective reducing agent for aldehydes, ketones, oximes, enamines. Reductive animation of ketones, aldehydes. Reductive alkylation of amines, hydrazines Sodium cyanoborohydride is used as a reagent involved in the reductive amination of aldehydes, ketones, oximes and enamines. It is also used in the reductive alkylation of amines and hydrazines. It acts as a catalyst in the preparation of phenolate-bridged dilanthanum(III) complex. In addition, it is used in the conversion of imines to amines. It plays an important role in the reductive deoxygenation of ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sensible a la humedad; altamente inflamable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25895-60-7
Fórmula molecular CH3BNNa
Peso molecular (g/mol) 62.84
Número MDL MFCD00003516
Clave InChI CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1-
PubChem CID 20587905
SMILES [Na+].[BH3-]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium cyanoborohydride
Punto de fusión >300°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Información de solubilidad Soluble in water,THF,methanolSoluble in water,diglyme,tetrahydrofuran and methanol. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide. Insoluble in diethyl ether.
Nombre IUPAC Cianoboranuida de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.84
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.2
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteT09K003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/08/2024 Catalog Number087839.06,087839.14,087839.22
Número de loteQ19K027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number087839.06,087839.14,087839.22
Número de loteQ30K012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2024 Catalog Number087839.06,087839.14,087839.22
Número de loteZ22J018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/01/2024 Catalog Number087839.06,087839.14,087839.22
Número de loteX16J045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/10/2023 Catalog Number087839.06,087839.14,087839.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium cyanotrihydridoborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium cyanotrihydridoborate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cianoborohidruro de sodio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >