Learn More
Cianoborohidruro de sodio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10082110 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
250 GR
50 g
Código de producto. 10082110
Marca: Thermo Scientific Acros 168550500
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 25895-60-7 | CH3BNNa | 62.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25895-60-7
Fórmula molecular CH3BNNa
Peso molecular (g/mol) 62.84
Número MDL MFCD00003516
Clave InChI CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1-
PubChem CID 20587905
SMILES [Na+].[BH3-]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium cyanoborohydride
Punto de fusión >242.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal NaBH3CN
Fieser 04,448; 05,607; 06,537; 07,334; 08,454; 09,424; 10,360; 11,481; 12,445; 14,287; 16,305; 17,388
Índice Merck 15, 8742
Información de solubilidad Solubility in water: 2120g/L at 29°C (slow decomposition). Other solubilities: soluble in methanol; soluble in thf, 372g/L, at 28°C, 410g/L at 46°C, 422g/L at 62°C, soluble in diglyme 176g/L at 25°C, slightly soluble in ethanol, insoluble in ether, b
Nombre IUPAC Cianoboranuida de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.84
Porcentaje de pureza 95%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium cyanoborohydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.