Learn More
Dietilditiocarbamato de sodio trihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate is a spin trapping reagent used in conjunction with ferrous ion to detect nitric oxide in brain, kidney, liver and other tissues. It is used as sensitive reagent for the determination of copper, rubber vulcanization accelerator and finds application in the determination of other metals such as zinc, cobalt, platinum and palladium. Furthermore, it is an inhibitor of superoxide dismutase, ascorbate oxidase and other enzymes as well as inhibits the induction of macrophage nitric oxide synthase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El dietilditiocarbamato de sodio trihidrato es un reactivo de atrapamiento de espín que se utiliza junto con el ión ferroso para detectar el óxido nítrico en el cerebro, el riñón, el hígado y otros tejidos. Se utiliza como reactivo sensible para la determinación de cobre y acelerador de vulcanización de caucho; además, encuentra aplicación en la determinación de otros metales como cinc, cobalto, platino y paladio. Además, es un inhibidor de dismutasa superóxido, ascorbato oxidasa y otras enzimas; también inhibe la inducción de óxido nítrico sintasa macrófago.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, metanol y acetona. Insoluble en éter.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate |
Punto de fusión | 94°C to 102°C |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 3920507 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Índice Merck | 14,3378 |
Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol,methanol and acetone. Insoluble in ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.31 (171.28 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Diethylcarbamodithioic acid sodium salttrihydrate
RUO – Research Use Only