Learn More
Dodecilsulfato de sodio (SDS), micropellets, Fisher BioReagents
Código de producto. p-4876710
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
5 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15440685 100 g Frasco de polietileno 100 g
15450685 500 g Frasco de polietileno 500 g
15480685 5 kg Balde de polietileno 5 Kg
3 options
Código de producto. 15440685
Marca: Fisher BioReagents BP8200100
Solicitar formato a granel o personalizado
El dodecilsulfato de sodio es el detergente más utilizado en la electroforesis y purificación de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-21-3
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Absorbancia ≤0.10 (0.1% Solution) at 260nm
Nombre del producto químico o material Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Micropellets
Color Blanco
Forma física Sólido
Punto de fusión 204°C
pH 8.5 to 10
Cantidad 100 g
Identificación Pass test
Envase Frasco de polietileno
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Nombre IUPAC Sodio; sulfato de dodecilo
Porcentaje de pureza ≥98.0% (C12 alcohol)
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Nom du produit
Sélectionnez un problème