Learn More
Etóxido de sodio, 21 % p/p en etanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337876
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
Código de producto. 11337876
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13083.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68.051 g/mol
Sodium ethoxide, 21% w/w in ethanol is used as a strong base in organic synthesis. It finds application in various chemical reactions such as condensation, esterification, alkoxylation and etherifcation. It is actively involved in Claisen condensation, Stobbe reaction and Wolf-kishner reduction. It is an important starting material for the synthesis of ethyl ester and diethyl ester of malonic acid. In Williamson ether synthesis, it reacts with ethyl bromide to form diethyl ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etóxido de sodio, con un 21 % p/p en etanol, se utiliza como base fuerte en la síntesis orgánica. Se aplica en diversas reacciones químicas como condensación, esterificación, alcoxilación y eterificación. Participa de forma activa en la condensación de Claisen, la reacción de Stobbe y la reducción de Wolff-Kishner. Es un importante material de partida para la síntesis de éster etílico y éster dietílico del ácido malónico. En la síntesis de éter de Williamson, reacciona con bromuro de etilo para formar éter dietílico.
Solubilidad
Miscible con alcohol.
Notas
Sensible a la humedad. Se hidroliza rápidamente en hidróxido de sodio en presencia de aire húmedo. Incompatible con agua, bases fuertes, ácidos, agentes oxidantes, metales alcalinos, agentes oxidantes fuertes, amoniaco, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes reductores, peróxidos, ácidos y disolventes clorados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-52-6
Fórmula molecular C2H5NaO
Peso molecular (g/mol) 68.051
Número MDL MFCD00012417
Clave InChI QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
Nombre IUPAC sodio; etanolato
SMILES CC[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium ethoxide
Densidad 0.868
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Fórmula lineal NaOCH2CH3
Índice de refracción 1.3875
Cantidad 100 mL
Número UN UN3274
Beilstein 3593646
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Índice Merck 14,8613
Información de solubilidad Miscible with alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.05
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 21% w/w in ethanol
Mostrar más Mostrar menos
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas