Learn More
Etóxido sódico, 96 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium ethoxide |
Nombre de nota | 96% |
Punto de fusión | 260.0°C |
Densidad | 0.868 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (NaOC2H5) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | C2H5ONa |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 01, 311 |
Fieser | 01,1065; 03,265; 04,451; 06,540 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium ethoxide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
- H228-Sólido inflamable.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.