missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Etóxido sódico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7044402
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11342426

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06230.22

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68.051 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El etóxido sódico se utiliza como base sólida en la síntesis orgánica.Participa de forma activa en la condensación de Claisen, la reacción de Stobbe y la reducción de Wolff-Kishner.Es un importante material de partida para la síntesis de éster etílico y éster dietílico del ácido malónico.En la síntesis de éter Williamson, reacciona con el bromuro de etilo para formar éter dietílico.Se utiliza ampliamente como base para la generación de carbaniones que se utilizan para reacciones de alquilación y condensación.

Solubilidad
Soluble en etanol y metanol.

Notas
Sensible a la humedad.Se somete rápidamente a hidrólisis para formar hidróxido de sodio en presencia de aire húmedo.Incompatible con agua, bases fuertes, ácidos, agentes oxidantes, metales alcalinos, agentes oxidantes fuertes, amoniaco, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes reductores, peróxidos, ácidos y disolventes clorados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 141-52-6
Fórmula molecular C2H5NaO
Peso molecular (g/mol) 68.051
Número MDL MFCD00012417
Clave InChI QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
Nombre IUPAC sodio; etanolato
SMILES CC[O-].[Na+]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sodium ethoxide
Punto de fusión >300°C
pH 13
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Olor Irritating
Cantidad 100 g
Número UN UN3206
Beilstein 3593646
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Índice Merck 14,8613
Información de solubilidad Soluble in ethanol and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.05
Porcentaje de pureza 96%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium ethoxide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H228-Sólido inflamable.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Precautionary Statement
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanol, sodium salt

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.