Learn More
Sodio etóxido, puro, 21 % en etanol, Thermo Scientific Chemicals
29.70€ - 123.00€
CAS | 141-52-6, 64-17-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H5NaO |
Peso molecular (g/mol) | 68.051 |
Número MDL | MFCD00012417 |
Clave InChI | QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1 |
PubChem CID | 2723922 |
ChEBI | CHEBI:52096 |
Nombre IUPAC | sodio; etanolato |
SMILES | CC[O-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10570322
|
Thermo Scientific Acros
213221000 |
100 g | Frasco de vidrio |
29.70€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10782813
|
Thermo Scientific Acros
213222500 |
250 g | Frasco de vidrio |
44.30€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10699084
|
Thermo Scientific Acros
213220010 |
1 kg | Frasco de vidrio |
123.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
141-52-6, 64-17-5 | |
68.051 | |
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N | |
2723922 | |
sodio; etanolato |
C2H5NaO | |
MFCD00012417 | |
sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1 | |
CHEBI:52096 | |
CC[O-].[Na+] |
Especificaciones
Sodium ethoxide | |
21% in Ethanol | |
91.0°C | |
C2H5ONa | |
01, 311 | |
0.8680g/mL | |
sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1 | |
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N | |
sodio; etanolato | |
2723922 | |
68.04 | |
Pure | |
0.868 | |
25°C |
Amarillo a marrón | |
141-52-6, 64-17-5 | |
C2H5NaO | |
MFCD00012417 | |
01,1065; 03,265; 04,451; 06,540 | |
15, 8749 | |
Solubility in water: miscible (hydrolyse). | |
CC[O-].[Na+] | |
68.051 | |
CHEBI:52096 | |
20.5 to 21.5% (NaOC2H5) | |
1.385 | |
23 mPa.s (20°C) | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Líquido y vapor altamente inflamables.
Reacciona violentamente con el agua.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 205-487-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Puede oscurecer durante el almacenamiento sin ningún cambio en la calidad
- Sodium ethoxide, 21% in ethanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use