Learn More
Fluoruro de sodio, +99,0 %, certificado AR para análisis, anhidro, Fisher Chemical
Código de producto. 10244540 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
3 KG
500 GR
10244540 250 g 250 g
10376240 500 g 500 GR
10386240 1 kg 1 Kg
12676767 3 kg 3 KG
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10244540
Marca: Fisher Chemical S/3920/50
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Fluoruro de sodio, +99,0 %, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-49-4
Fórmula molecular FNa
Peso molecular (g/mol) 41.99
Número MDL MFCD00003524
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1700°C
Punto de fusión 993°C
Color Blanco
pH 7.4
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC sodio; fluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.98g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1mmHg 1077