Learn More
Sodium Formate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15641580
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
for HPLC,≥99.0% (NT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-53-7
Fórmula molecular CHNaO2
Peso molecular (g/mol) 68.007
Número MDL MFCD00013101
Clave InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Nombre IUPAC sodio; formato
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Formate
Cantidad 250 g
Fórmula lineal HCOONa
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595134
Información de solubilidad Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.01g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (NT)