Learn More
Glicolato sódico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439463
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11439463
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12341.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2836-32-0 | C2H3NaO3 | 98.033 g/mol
Sodium glycolate is used as a disintegrant, suspending agent, gelling agent, buffering agent and in pharmaceutical grade for tablets and capsules. Further, it is used in cosmetics and personal care products primarily as an exfoliant, as pH adjusters, skin-conditioning agents and as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El glicolato de sodio se utiliza como desintegrante, agente de suspensión, agente gelificante, agente tamponador y en calidad farmacéutica para comprimidos y cápsulas. Además, se utiliza en cosméticos y productos para el cuidado personal principalmente como exfoliante, ajustador de pH, agente acondicionador para la piel y agente aromatizante.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2836-32-0
Fórmula molecular C2H3NaO3
Peso molecular (g/mol) 98.033
Número MDL MFCD00065358
Clave InChI VILMUCRZVVVJCA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium glycolate, sodium hydroxyacetate, sodium 2-hydroxyacetate, sodium lycolate, monosodium glycolate, glycolic acid sodium salt, natriumglykolat, sodium glycollate, acetic acid, hydroxy-, monosodium salt, glycolic acid, monosodium salt
PubChem CID 517347
Nombre IUPAC sodio; 2-hidroxiacetato
SMILES C(C(=O)[O-])O.[Na+]
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Sodium Glycolate
Punto de fusión 210°C to 218°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal HOCH2CO2Na
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Lump/Powder
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.