Learn More
Hexametafosfato sódico, SLR, polvo, principalmente (NaPO3)6, Fisher Chemical
Código de producto. 10518450
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Na6O18P6, número de CAS-10124-56-8, 500 g, Blanco, 611,7708 g/mol, 640 °C, 136045, Jarra de plástico para polvo, de 6,0 a 7,7, sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10124-56-8
Fórmula molecular Na6O18P6
Número MDL 136045
Especificaciones
Punto de fusión 640°C
Color Blanco
pH 6.0 to 7.7
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 611.7708g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Título del producto
Hexametafosfato sódico, SLR, polvo, principalmente (NaPO3)6, Fisher Chemical >