Learn More
Hexametafosfato de sodio, puro, escamas, principalmente (NaPO3)6, Fisher Chemical
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500 g
1 kg
Description
Na6O18P6, número de CAS-10124-56-8, 1 kg, Blanco, 611,7708 g/mol, 640 °C, 136045, Jarra de plástico para polvo, de 6,0 a 7,7, sólido
Specifications
Punto de fusión | 640°C |
Color | Blanco |
pH | 6.0 to 7.7 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 611.7708g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |