Learn More
Hexanitrocobaltato de sodio(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10338160
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13600-98-1
Fórmula molecular CoN6Na3O12
Peso molecular (g/mol) 403.93
Número MDL MFCD00003512
Clave InChI BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Sodium cobaltinitrite
Nombre IUPAC trisodium hexanitrocobalttris(ylium)
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hexanitrocobaltate(III)
Punto de fusión 220.0°C
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Na3Co(NO2)6
Índice Merck 15,8738
Información de solubilidad Solubility in water: 720g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.94
Envase Frasco de plástico
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466943 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/10/2024 Catalog Number214865000,214861000,214860250
Número de loteA0460061 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/02/2024 Catalog Number214865000,214861000,214860250
Número de loteA0453967 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number214865000,214861000,214860250
Número de loteA0425503 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number214865000,214861000,214860250
Número de loteA0399184 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number214865000,214861000,214860250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hexanitrocobaltate(III)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hexanitrocobaltato de sodio(III), Thermo Scientific Chemicals >