Learn More
Hidruro de sodio, dispersión al 60 % en aceite mineral, en bolsas solubles, en latas resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12307103 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
12307103 2 kg 2 Kg
10297520 100 g 100 g
10338750 500 g 500 g
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12307103
Marca: Thermo Scientific Acros 332140020
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Adsorbente, reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-69-7 , 8042-47-5
Fórmula molecular HNa
Peso molecular (g/mol) 24
Número MDL MFCD00003471
Clave InChI BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
PubChem CID 24758
Nombre IUPAC sodio; hidruro
SMILES [H-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
Punto de fusión 800.0°C
Nombre de nota In soluble bags, in resealable cans
Color Gris a amarillo
Forma física Polvo pegajoso
Cantidad 2 kg
Fórmula lineal NaH
Fieser 02,382; 01,1075; 04,452; 05,610; 06,541; 07,335; 08,458; 09,427; 11,486; 12,447; 14,288; 16,307
Temperatura de inflamación 165°C
Índice Merck 15,876
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohols, soluble in molten sodium hydroxide, insoluble in cs2, ccl4, liquid nh3, benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 24
Porcentaje de pureza 57 to 63% (NaH)
Envase Bolsa de plástico de lata resellable
Densidad 1.2000g/mL