Learn More
Carbonato de hidrógeno de sodio, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical Código de producto.: 10725921
Carbonato de hidrógeno de sodio, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical
Código de producto. 10725921
3 kg, Jarra de plástico para polvo
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Código de producto. 10725921
Marca: Fisher Chemical S/4240/63
Solicitar formato a granel o personalizado
CHNaO3, número de CAS-144-55-8, acidosan, baking soda, bicarbonado sódico, sal monosódica de ácido carbónico, meylon, neut, carbonato de ácido sódico, bicarbonato sódico, hidrobicarbonato sódico, hidrobicarbonato sódico, 500 g, CHEBI:32139, blanco, 84,01 g/mol, UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 270°C
Color Blanco
pH 8.3
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 3 kg
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2526231 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/02/2025 Catalog NumberS/4240/70,S/4240/60,S/4240/63,S/4240/53,S/4240/65
Nombre del producto
  • Sodium bicarbonate
Título del producto
Carbonato de hidrógeno de sodio, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical >