Learn More
Carbonato de hidrógeno de sodio, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., Fisher Chemical™
Código de producto. 10152780 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10152780 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
1 options
Código de producto. 10152780
Marca: Fisher Chemical S/4240/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CHNaO3, número CAS-144-55-8, acidosan, baking soda, bicarbonado sódico, sal monosódica de ácido carbónico, meylon, neut, carbonato de ácido sódico, bicarbonato sódico, hidrobicarbonato sódico, hidrobicarbonato sódico, 1 kg, CHEBI:32139, blanco, 84,01 g/mol, UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 270 °C
CAS 144-55-8
Color Blanco
pH 8.3
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular CHNaO3
Número MDL MFCD00003528
Sinónimo bicarbonato sódico, carbonato de hidrógeno sódico, sal monosódica de ácido carbónico, carbonato de ácido sódico, bicarbonato de soda, sodio hidrogencarbonatado, acidosano, meylon, acidosan, neut
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 84.01
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo