Descripción
Hidrogenocarbonato de sodio, extra puro, SLR
Specifications
Specifications
| Punto de fusión | 270°C |
| Color | Blanco |
| pH | 8.3 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 1 kg |
| Nombre IUPAC | sodio;carbonato de hidrógeno |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.01g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |