Learn More
Solución estandarizada de hidróxido de sodio 0,01 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323737
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
4 litros
Código de producto. 11323737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035620.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Nombre de nota Standardized Solution
Concentración 0.01N
Información de solubilidad Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Olor Odorless
Cantidad 1 L
Forma física Líquido