Learn More
Solución estandarizada de hidróxido de sodio 0,01 N, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11343737
Solución estandarizada de hidróxido de sodio 0,01 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343737
20 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
20 L
Código de producto. 11343737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035620.M4
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticMostrar másMostrar menos
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Nombre de nota Standardized Solution
Concentración 0.01N
Información de solubilidad Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Olor Odorless
Cantidad 20 L
Forma física Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM31L508 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/02/2025 Catalog Number035620.M4,035620.K2,035620.K7
Número de lote62400325 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number035620.M4,035620.K2,035620.K7
Número de loteX01K515 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2024 Catalog Number035620.K2,035620.M4,035620.K7
Número de loteU05K517 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/08/2024 Catalog Number035620.K2,035620.M4,035620.K7
Número de loteS21K510 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/08/2024 Catalog Number035620.K2,035620.M4,035620.K7
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Solución estandarizada de hidróxido de sodio 0,01 N, Thermo Scientific Chemicals >