Learn More
Hidróxido sódico, 0,02 M, solución volumétrica analítica, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Descripción
Solución volumétrica acuosa lista para usar apta para todas las aplicaciones analíticas de laboratorio y que puede utilizarse para titulaciones manuales o automáticas. Este producto está certificado según la especificación que se describe en su Certificado de Análisis. El número de lote y la fecha de caducidad están impresos en la etiqueta. La trazabilidad de la solución está certificada conforme al NIST, tal como se incluye en su Certificado de Análisis.
- Fórmula molecular: NaOH
- Masa molar: 40,00g/mol
- CAS: 1310-73-2
- N.º EINECS: 215-185-5
Especificaciones
Especificaciones
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 100°C |
CAS | 1310-73-2 |
Punto de fusión | 0°C |
Fórmula molecular | HNaO |
Concentración | 0.02mol/L |
Densidad | 1.00091g/cm3 |
Sinónimo | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
Información de solubilidad | Fully miscible |
Clave InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
S200224L1 | Certificado de análisis | 12/02/2025 | S20021 |
S200224G1 | Certificado de análisis | 01/12/2024 | S20021 |
S200223L1 | Certificado de análisis | 20/08/2024 | S20021 |
S200223L1 (1) | Certificado de análisis | 15/03/2024 | S20021 |
S200223A1 | Certificado de análisis | 19/09/2023 | S20021 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31