Learn More
Solución estandarizada de hidróxido de sodio 0,05N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393737
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
4 litros
11393737 4 L 4 litros
11383737 1 L 1 litro
11303747 20 L 20 litros
3 options
Código de producto. 11393737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035623.K7
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Nombre de nota Standardized Solution
Concentración 0.05N
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Olor Odorless
Cantidad 4 L
Forma física Líquido