Learn More
Hidróxido sódico, solución volumétrica 0,1 N, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de boca estrecha de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Hydroxide |
| Nombre de nota | 0.1N Volumetric Solution |
| Cantidad | 1 L |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 40 |
| Grado | Reactivo BAKER ANALYZED |
| Envase | Frasco de boca estrecha de polietileno |
| Gravedad específica | 1L = 1.00kg |