Learn More
Sodium Hydroxide, 32% Solution w/w, for Nitrogen Determination, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Especificaciones
Especificaciones
Intervalo de porcentaje de ensayo | 32% (w/w) |
Cantidad | 5 L |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Forma física | Líquido |