Learn More
Hidróxido sódico, solución acuosa 50 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337708
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Sodium hydroxide, 50% w/w aq. solution is used as a chemical reactant or neutralization agent in various industries like chemical, pharmaceutical, textile, pulp and paper, metal and food industries and soap and detergent manufacturing. It is also used in the manufacture of synthetic fabrics such as rayon and also for manufacturing food products. It is utilized for pH adjustment and formation of in situ sodium methylate in bioethanol and biodiesel processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Porcentaje de pureza 50%
Aspecto Colorless liquid
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Densidad 1.53 g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide, 50% w/w aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide