Learn More
Hidróxido sódico, 98,5 %, para análisis, pellets, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
25 KG
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium hydroxide |
| Color | Blanco |
| Punto de ebullición | 1390.0°C |
| Punto de fusión | 318.0°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% |
| Fórmula lineal | NaOH |
| Fieser | 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 |
| Densidad | 2.13g/mL |
| Información de solubilidad | Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium hydroxide
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.