Learn More
Hidróxido sódico, 98 %, extrapuro, pellets, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10502731
Hidróxido sódico, 98 %, extrapuro, pellets, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10502731
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Código de producto. 10502731
Marca: Thermo Scientific Acros 134070010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Color Beige a marrón
Punto de ebullición 1390.0°C
Punto de fusión 318.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densidad 2.13g/mL
Índice Merck 15, 8761
Información de solubilidad Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467651 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number134070025,134070100,134070010,134070250
Número de loteA0462289 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/07/2024 Catalog Number134070025,134070100,134070010,134070250
Número de loteA0412170 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/01/2024 Catalog Number134070025,134070100,134070010,134070250
Número de loteA0443807 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/01/2024 Catalog Number134070025,134070100,134070010,134070250
Número de loteA0453062 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/10/2023 Catalog Number134070025,134070100,134070010,134070250
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hidróxido sódico, 98 %, extrapuro, pellets, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.