Learn More
Hidróxido sódico, ≥98 % (T), Honeywell
Código de producto. 15668090 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
paquete de 6
15668090 1 kg 1 Kg
15678090 500 g 500 g
15688090 5 kg 5 Kg
15698090 6 x 1 kg paquete de 6
4 options
Código de producto. 15668090
Marca: Honeywell Research Chemicals S58811KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Uso con reactivos, sedimentos (anhidro), ≥98 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Fórmula lineal NaOH
Número UN UN1823
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Densidad del vapor >1 (vs air)
Presión de vapor 3 mmHg (37°C), 18 mmHg (20°C)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.